Learn More
Standardlösung für Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit, 133 μS/cm, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Geruch | Merkmal |
Leitfähigkeit | 133 μS/cm |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Löslichkeit | Vollständig mischbar |
Menge | 500 ml |