Learn More
Agilent BioTek Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
GREENER_CHOICE
Ablass in das Spülbecken anstatt in Flaschen
8300.00 CHF - 15020.00 CHF
Spezifikation
Enthält Direktablassmodul (115 V/230 V), Standard- oder Hochdurchfluss-Vakuumpumpe, Schläuche, Halter für zwei 4 l-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 405, Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 406
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15447180
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1170560-S
Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
8300.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15993300
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1170562-S
15020.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatibel mit Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschgerätsystemen der Serien 405 und 406
  • Keine Pflege und Entleerung von Abfallflaschen mehr erforderlich
  • Spart Platz auf der Werkbank
Spezifikation
Spezifikation
Direktablassmodul (115 V/230 V), Standard- oder Hochdurchfluss-Vakuumpumpe, Schläuche, Halter für zwei 4 l-Flaschen
Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 405, Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 406