Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
Marke:  Hoefer™ HE31A1615
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10534455
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
  • Dicke 1 bis 1,5 mm
  • Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
  • Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit
16
0.15 cm
0.1 in.
0.19 in.
Kamm ohne Rückseite
0.05 in.
20,5 μl
0.26 cm
0.5 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit > Kamm, 16 Wells, rückenfrei, 1,5mm dick