Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Colchicin (7alphah-colchicin) ist ein Alkaloid, das in Colchicum autumnale vorkommt und nachweislich gegen Gicht wirkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
- Colchicin bindet Tubulin und verhindert die Migration von Immunzellen, was Entzündungen reduziert.
Anwendungen
- Colchicin ist ein antimitotisches Mittel, das bei der Untersuchung der Zellproliferation und -migration eingesetzt werden kann
- Für In-vivo- und In-vitro-Forschungsanwendungen
- Nur für Forschungszwecke, nicht zur Behandlung von Krankheiten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Colchicine |
Punto de fusión | 150.0°C to 160.0°C |
Color | Gelb |
Espectro infrarrojo | Echt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
Envase | Glasflasche |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 14,IV,946 |
Índice Merck | 15,2455 |
Condición de rotación específica | − 250.00 (20.00°C c=1,alcohol) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Colchicine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.