Learn More
Kobaltoxid, typischerweise 3.4 bis 4.5 %, Molybdänoxid typischerweise 11.5 bis 14.5 % auf Aluminiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404005
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Nombre de nota On alumina
Color Blau
Forma física Dreisträngiges Extrudat
Cantidad 25 g
Número MDL MFCD01074445
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
Olor Odorless