Learn More
Kobalt(II)-sulfatheptahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310959
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Farbe Rot
pH 4
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel CoSO4·7H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2448
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
Formelmasse 281.10 (154.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Dichte 2.03g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.