Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Artikelnummer. 15627770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobaltsulfat-Heptahydrat, Kobalt2+-Sulfatheptahydrat, Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Kobaltmonosulfat-Heptahydrat, Bieberit, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Menge 2.5 kg
Strukturformel CoSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 281.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 2.03 g/ml bei 25 °C