Learn More
Kobalt(II)-Selenid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389377
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1307-99-9
Summenformel CoSe
Molekulargewicht (g/mol) 137.904
MDL-Nummer MFCD00016020
InChI-Schlüssel QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC-Name Selanylidencobalt
SMILES [Co]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) selenide
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Löslichkeitsinformationen Soluble in HNO3,aqua regia
Formelmasse 137.89
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Weak
Dichte 7.650 g/mL