Learn More
Kobalt(II)-perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
49.25 CHF - 328.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13478-33-6 |
---|---|
Summenformel | Cl2CoO8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 257.825 |
MDL-Nummer | MFCD00150207 |
InChI-Schlüssel | BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt |
PubChem CID | 26064 |
IUPAC-Name | Cobalt(2+);diperchlorat |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11371758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.09 |
10 g |
49.25 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11351758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.18 |
50 g |
90.65 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11361758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011652.30 |
250 g |
328.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13478-33-6 | |
257.825 | |
BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L | |
26064 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] |
Cl2CoO8 | |
MFCD00150207 | |
cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt | |
Cobalt(2+);diperchlorat |
Spezifikation
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate | |
Kristallin | |
MFCD00150207 | |
cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt | |
BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L | |
Cobalt(2+);diperchlorat | |
26064 | |
Reagenz | |
Hygroskopisch |
13478-33-6 | |
Cl2CoO8 | |
UN1481 | |
Soluble in water. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2] | |
257.825 | |
366.74 (257.83 Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H351-H315-H319-H317-H335
May intensify fire
oxidizer.
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280i-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:PERCHLORATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-653-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate