Learn More
Kobalt(II)-oxalat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 814-89-1 | C2CoO4 | 146.951 g/mol
45.63 CHF - 148.86 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 814-89-1
Summenformel C2CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 146.951
MDL-Nummer MFCD00050793
InChI-Schlüssel MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 69946
IUPAC-Name Cobalt(2+);oxalat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11456106
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22956.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11466106
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22956.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
814-89-1
146.951
MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
69946
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
C2CoO4
MFCD00050793
cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
Cobalt(2+);oxalat
Spezifikation
Cobalt(II) oxalate
anhydrous
C2CoO4
14,2445
MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Cobalt(2+);oxalat
69946
98%
>300°C
814-89-1
MFCD00050793
cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
146.951
146.95
Hygroscopic
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H301-H332-H317
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 212-409-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen