Learn More
Kobalt(II)-hydroxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469537
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-93-0
Summenformel CoH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 92.95
MDL-Nummer MFCD00016015
InChI-Schlüssel ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) hydroxide
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Menge 250 g
Strukturformel Co(OH)2
Merck Index 14,2442
IUPAC-Name Cobalt(2+);dihydroxid
Formelmasse 92.95
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich