Learn More
Kobalt(II)-gluconathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485707
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 1809162-99-9 | C12H26CoO15 | 469.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1809162-99-9
Summenformel C12H26CoO15
Molekulargewicht (g/mol) 469.258
MDL-Nummer MFCD02684006
InChI-Schlüssel QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N
Synonym cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate
PubChem CID 117064710
IUPAC-Name Cobalt;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;hydrat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) gluconate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Formelmasse 449.23 (Anhydrous)