Learn More
Kobalt(II)-fluorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436135
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-17-2
Summenformel CoF2
Molekulargewicht (g/mol) 96.93
MDL-Nummer MFCD00010941
InChI-Schlüssel YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC-Name Difluorcobalt
SMILES F[Co]F
Spezifikation
Siedepunkt 1400°C
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) fluoride
Schmelzpunkt 1200°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,2440
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone.
Formelmasse 96.93
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Odorless
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 4.46 g/mL