Learn More
Kobalt(II)-acetattetrahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468470
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Kobalt-(II)-Acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen. Wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Summenformel C4H14CoO8
Molekulargewicht (g/mol) 249.081
MDL-Nummer MFCD00149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼140°C (in -4H2O)
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel Co(OOCCH3)2·4H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Formelmasse 249.08 (177.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.542
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.71 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.