Learn More
Kobaltfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Cobalt foil |
Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (Metallbasis) |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Geruchsneutral |
Peso | 0.56g/25x25mm |
Formulario | Folie |