Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimin, 98 %
Artikelnummer. 15758817
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2030-63-9
Summenformel C27H22Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 473.4
InChI-Schlüssel WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794
ChEBI CHEBI:3749
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clofazimine
Schmelzpunkt 219°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate
Formelmasse 473.4
Reinheit (%) 98%