Learn More
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15500604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60662-54-6
Summenformel C6H12O3·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
InChI-Schlüssel MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3,5-Triol;dihydrat
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate