Learn More
Thermo Scientific™ Variomag™ Compact und Maxi Rührer
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 50088145
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12907206
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Die Variomag Maxi und Compact Rührer werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
Mit leistungsstarken Magneten und ohne bewegliche Teile sind diese Rührer mit Induktionsantrieb für den Einsatz in Wasserbädern und Inkubatoren konzipiert.
  • Hervorragende mechanische, physikalische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit
  • Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsoberflächen
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse verhindert das Eindringen von Staub und Mikroorganismen
  • Chemikalienresistentes Edelstahlgehäuse Alle Modelle können im Wasserbad bei bis zu 50 °C verwendet werden
  • Betriebsbedingungen: -10 °C bis +56 °C in Luft; 0 °C bis 50 °C im Wasserbad
  • Schutzklasse IP68
  • Bis zu 8 Compact Rührer oder 4 Maxi Rührer lassen sich koppeln und synchronisieren mithilfe eines Steuergeräts mit optionalen Verteilern und 50088137 Compact Rührern oder 50088127 Maxi Rührern
Maxi Rührer mit externer Steuerung
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
  • Rührvolumina bis zu 5 l
  • Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 C und Telemodul 40 °C,senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
Compact Rührer mit externer Steuerung
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
  • Rührvolumina bis zu 1,5 l
  • Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 °C, senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Steuergeräten (inklusive). Wählen Sie entweder das platzsparende Standard-Telemodul, das Telemodul 20 °C mit Mikroprozessorsteuerung, regulierbarer Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten oder das Telemodul 40 °C mit höherer Rührgeschwindigkeit und der Möglichkeit verschiedener Leistungseinstellungen sowie Steuerung per PC.
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130 bis 1.000 U/min
Edelstahl
Quadratisch
6 W
1,378 in.
7,9 in.
7,9 in.
UK
Maxi Rührer mit Standardtelemodul; 230 V UK
IP 68
Rührer
2,3 kg
1
5 l
230 V
7,9 x 7,9 x 1,378 in. (180 x 180 x 35 mm)
35 mm
180 mm
180 mm
CE-Kennzeichnung
Maxi Rührer mit Standardtelemodul
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
5,1 lb.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.