Learn More
Chrom-Siliziummonoxid, 99.85+ % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347828
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70320-14-8
MDL-Nummer MFCD02091702
Synonym chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium silicon monoxide
Physikalische Form Sinterstücke
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) ≥99.85%