Learn More
Chrom-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472835 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 7788-99-0 | CrKO8S2·12H2O | 499.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-99-0
Summenformel CrKO8S2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 499.39
MDL-Nummer MFCD00149917
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Violett
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Iodometry)
Strukturformel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 2233
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in ethanol,sparingly soluble in ether
Formelmasse 499.39
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.83
Dichte 1.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Chromium potassium sulfate dodecahydrate