Learn More
Chrom(III)-hexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398887
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14592-80-4
Summenformel C15H3CrF18O6
Molekulargewicht (g/mol) 673.15
MDL-Nummer MFCD00044995
InChI-Schlüssel GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
IUPAC-Name Chrom(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 673.14