Learn More
Chromhexacarbonyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542744
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13007-92-6
Summenformel C6CrO6
Molekulargewicht (g/mol) 220.06
MDL-Nummer MFCD00010945
InChI-Schlüssel KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;chrom
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Spezifikation
Siedepunkt 220°C
Chemischer Name oder Material Chromium hexacarbonyl
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle und kristallines Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Cr(CO)6
Merck Index 15, 2236
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Formelmasse 220.06
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Chromhexacarbonyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >