Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Chloroquin-Diphosphatsalz |
Cantidad | 25 g |
Nombre IUPAC | 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.9 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroquine Diphosphate Salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroquinone Phosphate