Learn More
Chloroplatinsäure-Hexahydrat, ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-basiert, Honeywell™
Artikelnummer. 15681770 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18497-13-7
Summenformel Cl6H14O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 517.89
MDL-Nummer MFCD00149910
InChI-Schlüssel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name Platin(4+) Dihydrogenhexahydrat Hexachlorid
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorplatinsäure-Hexahydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel H2PtCL6 · H2O
UN-Nummer UN2507
Formelmasse 517.9 mol
Reinheit (%) ≥37.50 % Pt-Basis
Güte ACS-Reagenz