Learn More
Chloroform, Umweltgütegrad, ≥99.8 %, mit Ethanol stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335307
Click to view available options
Menge:
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Geeignet für Pestizid-, Umwelt- und GC-Analysen
It is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt °C to 63°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.492
Siedepunkt 60.5°C to 61.5°C
Menge 4 L
Zündpunkt 982°C (1800°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.446
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Dampfdruck 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Löslichkeitsinformationen Miscible in diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,CCl4 and CS2.
IUPAC-Name Trichlormethan
Formelmasse 119.38
Güte Umwelt