Learn More
Chloroform, enthält Ethanol als Stabilisator, entspricht den analytischen Spezifikationen von DAB9, BP, 99 bis 99.4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15682560
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
40 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
250 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Enthält Ethanol als Stabilisator, erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB9, BP, 99 - 99.4 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 64-17-5
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C (Literatur)
Namenshinweis Enthält Ethanol als Stabilisator, erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB9, BP, 99-99.4 % (GC)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
Dichte 1.479 - 1.489 g/ml bei 20 °C; 1.492 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 60 °C bis 62 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHCl3
Dampfdruck 160 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38 mol
Reinheit (%) 99 bis 99.4 % (GC)
Güte Reagenzien-Arzneibuch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.