Learn More
Chlordiphenylsilan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043944
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlordiphenylsilan wird in der Medizinbranche, der Elektronikindustrie und in Polymerwerkstoffen eingesetzt. Es wird zur Reduktion von Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagern Sie es nicht in der Nähe von Basen, Wasser. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1631-83-0
Summenformel C12H10ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 217.747
MDL-Nummer MFCD00045144
InChI-Schlüssel YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
PubChem CID 6327323
IUPAC-Name Chlor(diphenyl)silizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 280°C
Chemischer Name oder Material Chlorodiphenylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 2937164
Flammpunkt 105°C (221°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 218.76
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Brechungsindex 1.579
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.123
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorodiphenylsilane