Learn More
Liebherr™ Tiefkühltruhe
Diese Tiefkühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Tiefkühltruhen sind mit Innenbehältern aus Aluminium und mit einstellbaren Füßen aus Edelstahl ausgestattet.
Spezifikation
Temperaturbereich | –14 °C bis –26 °C |
---|---|
Farbe | Weiß |
Innenhöhe (metrisch) | 70.2 cm |
Spannung | 220/240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Beschreibung
- Tiefkühlgerät aus Stahl
- Mechanisches Kontrollsystem
- Externe Analoganzeige
- Ergonomischer Griff mit Aluminiumverkleidung
- Eingebaute Absperrung
Spezifikation
–14 °C bis –26 °C | |
70.2 cm | |
50 Hz |
Weiß | |
220/240 V | |
R600A |