Learn More
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
Marke:  Lovibond™ 147130
64.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10580853
  • 66.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Bietet die Grundlage für ein umfassendes und anwenderfreundliches Analysesystem
  • Komparatorscheiben enthalten eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
Spezifikation
Spezifikation
Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung
1/Packung
Checkit™ Test-Kit für Einzelparameter-Komparator
30
4 bis 10pH