Learn More
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
Marke: Lovibond™ 147110
Beschreibung
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
- Kompakt, geringes Gewicht
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes und anwenderfreundliches Analysesystem
- Komparatorscheiben enthalten eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
Spezifikation
pH | |
Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung | |
5,2 bis 6,8 mg/l |
Sowohl für mobile als auch statische Wasseranalyse | |
Je 1 | |
Checkit™ Test-Kit für Einzelparameter-Komparator |