Learn More
Kohle, technisch, aktiviert, Säure-gewaschen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10334930 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
250g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-44-0
Schmelzpunkt 3652°C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Menge 250 g
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Activated charcoal