Learn More
Cäsiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
95.35 CHF - 275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391588
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010993.14
25 g
95.35 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11301598
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010993.22
100 g
275.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds an application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrical conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7647-17-8
168.36
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
[Cl-].[Cs+]
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
Spezifikation
1303°C
646°C
Weiß
99.999% (Metal basis)
MFCD00010955
Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
[Cl-].[Cs+]
168.36
CHEBI:63039
1.6418
White powder/crystalline/beads
Cesium chloride
7647-17-8
Kristallin
ClCs
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Cäsium;chlorid
24293
168.36
Hygroskopisch
3.99
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H361-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium chloride