Learn More
Ceroxid, 20 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319267
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Weit verbreitet als fester Elektrolyt in Brennstoffzellen. Wird auch in der Keramik und zum Polieren von Glas und Steinen verwendet. Es kann auch als Co-Katalysator in vielen Reaktionen eingesetzt werden. Es wird auch als Antioxidans verwendet und um Wasserstoff durch Wasserabspaltung zu erzeugen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.114
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-Name Dioxocer
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium oxide
Physikalische Form 0.01 bis 0.02 μm-Partikel, in Flüssigkeit
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 172.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % in H2O
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.22
Dichte 1.22