Learn More
Cer(IV)-Sulfatlösung 0.1, (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11492704
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Box
Chemische Identifikatoren
CAS 13590-82-4
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 L
Verpackung Beutel in Box
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.