Learn More
Cer(IV)-sulfathydrat, REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048718
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate hydrate acts as oxidizing agent which is used for the generation of o-benzoquinone from catechol. It promotes the formation of radicals from dialkyl malonates, which undergo substitution reactions with furans and thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95838-16-7
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
IUPAC-Name λ⁴-Cerium(4+) Hydratdisulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate hydrate
Schmelzpunkt 195°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3085
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid.
Formelmasse 332.24 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.01 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) sulfate hydrate