Learn More
Cer(III)-perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301768
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 14017-47-1 | CeCl3O12 | 438.454 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14017-47-1
Fórmula molecular CeCl3O12
Peso molecular (g/mol) 438.454
Número MDL MFCD00150205
Clave InChI LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1
PubChem CID 166978
Nombre IUPAC Cer(3+);triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Forma física Kristallin
Cantidad 250 g
Número UN UN1481
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.56 (438.47 Anhydrous)
Grado Reagenz
Olor Geruchsneutral
Sensibilidad Moisture sensitive