Learn More
CD71 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | CD71 |
---|---|
Konzentration | 260 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18035015
|
Proteintech
30574-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18084505
|
Proteintech
30574-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The CD71 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD71. This antibody recognizes human antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
CD71 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA | |
Rabbit | |
7037 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
260 μg/mL | |
Liquid | |
Human | |
CD71, p90, sTfR, T9, TFR, TFR1, TFRC, TR, Transferrin receptor protein 1, TRFR | |
Primary |