missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD58 Mouse, anti-Human, Atlantic Blue, Clone: TS2/9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech AB-65193-100TESTS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The CD58 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human cytolytic t cells of human CD58. This antibody recognizes human antigen. The CD58 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is atlantic blue™.
Spezifikation
CD58 | |
TS2/9 | |
Atlantic Blue | |
Mouse | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
5 μL/Test | |
Ag3, CD58, CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA 3, LFA3, Surface glycoprotein LFA 3 | |
100 Tests | |
965 | |
Store at 2°C to 8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur