Learn More
CD147 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1G12B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | CD147 |
---|---|
Klon | 1G12B5 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858325
|
Proteintech
66443-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848325
|
Proteintech
66443-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
CD147 (basigin, neurothelin, OX-47, 5A11, CE9, M6, EMMPRIN, extracellular matrix metalloproteinase inducer, TCSF, tumour cell-derived collagenase-stimulatory factor) is a 50-60 kDa glycoprotein with multiple glycosylated forms. CD147 is a plasma membrane protein that is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. CD147 is also a member of the immunoglobulin superfamily. The highest level of CD147 expression is on metabolically active cells, such as lymphoblasts, inflammatory cells, brown adipocytes and maligt tumor cells. CD147 has multiple functions, including facilitating of cell surface expression of monocarboxylate transporter proteins and extracellular matrix metalloproteinases, regulation of integrin functions, it plays roles in cell development and activation, fetal development or retinal function.Spezifikation
CD147 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
5F7, Basigin, basigin (Ok blood group), BSG, CD147, Collagenase stimulatory factor, EMMPRIN, HAb18G, M6, OK, OK blood group antigen, TCSF | |
BSG | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G12B5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
P35613 | |
100141312, 682 | |
CD147 Fusion Protein Ag2619 | |
Primary | |
-20°C | |
BSG |