Learn More
Brady™ Caution Labels
18.75 CHF - 26.00 CHF
Spezifikation
Menge | 10 Pk. |
---|---|
Typ | Kurzbezeichnung |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lockout Tagout |
Dicke | 0.249 mm |
Produktcode | Marke | Meldung | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Meldung | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11746815
|
Brady™
225238 |
Condemnation | 110 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11726835
|
Brady™
225256 |
DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11716835
|
Brady™
225255 |
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11736835
|
Brady™
225257 |
DANGER NE PAS TOUCHER | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11796815
|
Brady™
225243 |
Defense d’enclencher | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11716825
|
Brady™
225245 |
Defense d’ouvrir la vanne | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11746825
|
Brady™
225248 |
Ne pas fermer | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11776815
|
Brady™
225241 |
Defense de fermer la vanne | 110 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11756815
|
Brady™
225239 |
Ne pas couper l’electricite | 110 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11726825
|
Brady™
225246 |
Ne pas ouvrir | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11786815
|
Brady™
225242 |
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien | 110 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11786825
|
Brady™
225252 |
Ne pas mettre en marche | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11766825
|
Brady™
225250 |
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11776825
|
Brady™
225251 |
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11706825
|
Brady™
225244 |
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11766815
|
Brady™
225240 |
Ne pas toucher | 110 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11766835
|
Brady™
225260 |
Obligation Gen. | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11736825
|
Brady™
225247 |
Ne pas utiliser | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11746835
|
Brady™
225258 |
Obligation Gen. | 75 mm | 75 mm |
26.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11706835
|
Brady™
225254 |
DANGER THIS TAG AND LOCK TO BE REMOVED ONLY BY PERSON SHOWN ON BACK | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11796825
|
Brady™
225253 |
HORS SERVICE | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11706845
|
Brady™
230776 |
DANGER NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L’AUTORISATION | 75 mm |
26.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11796835
|
Brady™
230775 |
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR | 75 mm |
26.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11776835
|
Brady™
225261 |
SERVICE ENTRETIEN | 50 mm | 50 mm |
18.75 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11756835
|
Brady™
225259 |
SERVICE ENTRETIEN | 75 mm | 75 mm |
26.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Vorgedruckte Anhänger
- Sicherheitsanhänger
- Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
10 Pk. | |
Polyester | |
0.249 mm | |
-40 bis +212 °F | |
Lockout Tagout Tags |
Kurzbezeichnung | |
Lockout Tagout | |
-40 °C bis 100 °C | |
7 mm |