Learn More
IKA™ TRANSPORTUNTERNEHMEN
Der MATRIX-Plattenaufsatz ist für Mikrotiterplatten und Deep-Well-Platten geeignet.
Marke:  IKA™ 0030000849
Artikelnummer. 16248691
  • 622.17 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die ideale Befestigungskonstruktion gewährleistet eine optimale Temperaturübertragung und garantiert somit gültige Ergebnisse. Die Thermoschüttler MATRIX Orbital Delta plus und MATRIX Delta plus erkennen automatisch, welcher Anschluss über eine Schnittstelle im Verriegelungsmechanismus mit dem Gerät verbunden ist. Mit einem ergonomischen Hebel lässt sich der Aufsatz schnell und einfach wechseln. Drehzahl/Temperatur max.: 3000 U/min (Mikrotiterplatten); 100 °C 2000 U/min (Deepwell-Platten); < 80 °C 1000 U/min (Deepwell-Platten); > 80 °C Geeignet für: Matrix Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Träger
150 x 141 x 44 mm
Proben mit selbst kleinstem Volumen, wie Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, ELISA-Assays/DNA/RNA-Proben
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus