Learn More
Aktivkohle, NORIT™ CN 1, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
38.79 CHF - 59.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Summenformel | C |
Molekulargewicht (g/mol) | 12 |
MDL-Nummer | MFCD00133992 |
InChI-Schlüssel | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
PubChem CID | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
IUPAC-Name | Kohlenstoff |
SMILES | [C] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10443385
|
Thermo Scientific Acros
404042500 |
250 g | Glasflasche |
38.79 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10127510
|
Thermo Scientific Acros
404045000 |
500 g | Glasflasche |
59.50 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
FilterhilfeChemische Identifikatoren
7440-44-0 | |
12 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
Kohlenstoff |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spezifikation
Activated charcoal,NORIT* CN 1 | |
7440-44-0 | |
Schwarz | |
15% max. | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
Kohlenstoff | |
5462310 | |
12 |
NORIT CN 1 | |
3652.0°C | |
5.5 to 8 | |
C | |
15, 1807 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents | |
[C] | |
12 | |
CHEBI:27594 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FF5250100
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Activated charcoal
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.