Learn More
CaMKII beta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | CaMKII beta |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16878673
|
Proteintech
11533-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16868673
|
Proteintech
11533-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases (CaM kinases) comprise a structurally related subfamily of serine/threonine kinases which include CaMKI, CaMKII and CaMKIV. CaMKII is an ubiquitously expressed serine/threonine protein kinase that is activated by Ca2+ and calmodulin (CaM) and has been implicated in regulation of the cell cycle and transcription. There are four CaMKII isozymes, designated alpha, beta, gamma and delta, which may or may not be co-expressed in the same tissue type. CaMKII alpha is autophosphorylated on Thr 286 upon the binding of the Ca2+/CaM complex to the autoinhibitory domain of CaMKII. This process is called Ca2+/CaM trapping, which is thought to be involved in the synaptic encoding of information.Spezifikation
CaMKII beta | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P28652, Q13554 | |
12323, 24245, 816 | |
CaMKII beta Fusion Protein Ag2119 | |
Primary | |
-20°C | |
CAMK2B |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CaM kinase II subunit beta, CAM2, CaMK II subunit beta, CAMK2, CAMK2B, CAMKB, CaMKII beta | |
CAMK2B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |