Learn More
Socorex™ Calibra digital 832 Mikropipetten mit Kolben aus Edelstahl
Mechanisch präzise, robuste und zuverlässige digitale Makropipette mit Doppel-Einstellsystem. Socorex™ Calibra Digital 832 Makropipette mit Edelstahlkolben garantiert langfristige Kalibrierstabilität und beendet mühsame Volumeneinstellung.
Marke:  Socorex™ 832.10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10744623
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Zertifikatkalibrierung
Beschreibung
Beschreibung
  • Windungsfreie, sofortige Volumeneinstellung
  • Unübertroffene Leistung und Kalibrierungsstabilität
  • Robuste, langlebige Konstruktion
  • Vibrations-, Wärme-, Chemikalien- und UV-Lichtbeständigkeit
  • Zuverlässige Anwenderkalibrierung
  • Autoklavierbar bei 121 °C / 250 °F, wenn komplett montiert
  • Jedes Gerät hat seine eigene Seriennummer und durchläuft eine eine strenge Prüfung seines Leistungsverhaltens, die durch ein individuelles QC-Zertifikat bestätigt wird
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
<± 1.5 bis 0.5 %
Autoklavierbar
Calibra™
1 bis 10 ml
1 Each
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79/EWG (Medizingeräte für In-vitro-Diagnostika).
1
Makropipette
< 0.3 bis 0.15 %