missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CALD1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 1E1C11, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech CL555-66693-100UL

Artikelnummer. 17679906

  • 423.57 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CALD1 Monoclonal antibody apecifically detetects CALD1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CALD1
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
CALD1
CALD1 fusion protein Ag13676
100 μL
800
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG2b
Immunofluorescence, Flow Cytometry
1E1C11
CoraLite 555
BC040354
Mouse
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt