Learn More
Calcium, technisch, Metall, Teile, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443663
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Ca, CAS-Nummer-7440-70-2, 100 g, 1484 °C, grau, 40,07 g/mol, 845 °C, 85314, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Siedepunkt 1484°C
Schmelzpunkt 845°C
Farbe Grau
pH 14
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 40.07g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.