Learn More
Calciumsulfatdihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
65.63 CHF - 296.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10101-41-4 |
---|---|
Summenformel | CaH4O6S |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.16 |
MDL-Nummer | MFCD00149625 |
InChI-Schlüssel | PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone |
PubChem CID | 24928 |
ChEBI | CHEBI:32583 |
IUPAC-Name | Calcium; Sulfat; Dihydrat |
SMILES | O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10083650
|
Thermo Scientific Acros
315255000 |
500 g | Kunststoffflasche |
65.63 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10572544
|
Thermo Scientific Acros
315250025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
296.48 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10101-41-4 | |
172.16 | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
24928 | |
Calcium; Sulfat; Dihydrat |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
CHEBI:32583 | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Calcium sulfate dihydrate | |
Weiß | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
CaSO4·2H2O | |
01,107 | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Sulfat; Dihydrat | |
24928 | |
172.17 | |
ACS-Reagenz |
10101-41-4 | |
Pulver | |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
14, 1706 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
172.16 | |
CHEBI:32583 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EW4150000