Learn More
Calciumsilikat, weißes Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11463820
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Zur Verwendung in Keramika, Farbverlängerer, in der Chromatographie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-39-0
Summenformel CaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00015979
InChI-Schlüssel OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC-Name Calcium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicate
Schmelzpunkt 1540°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Güte Reagenz
Dichte 2.9 g/cm3 at 20°C