Learn More
Calciumsilikat, Meta, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium silicate |
Schmelzpunkt | 1540°C |
Namenshinweis | meta |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 116.16 |
Geruch | Odorless |