Learn More
Calciumoxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen der FCC, 96 bis 100.5 % (verbrannte Substanz), Pulver (fein)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Oxide
Namenshinweis Meets analytical specification of FCC
Menge 20 kg
Strukturformel CaO
UN-Nummer UN1910
IUPAC-Name Calciumoxidandiid
Formelmasse 56.08
Reinheit (%) 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Güte puriss.
Dichte 3.3g/mL at 25°C